Learn More
uvex Chaussure basse PU 95552 noire/bleue Xenova™ - Largeur 11
La conception d’Uvex 2 Xenova™ offre des chaussures de sécurité confortables et sans métal ; un poids léger avec un rembourrage optimal et une respirabilité optimale pour les travaux intérieurs et extérieurs
129.00€
Spécification
Couleur | Noir, Bleu |
---|---|
Matériau | Cuir |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17288331
|
uvex
9555238 |
38 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17298331
|
uvex
9555239 |
39 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17208341
|
uvex
9555240 |
40 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17218341
|
uvex
9555241 |
41 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17228341
|
uvex
9555242 |
42 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17238341
|
uvex
9555243 |
43 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17248341
|
uvex
9555244 |
44 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17258341
|
uvex
9555245 |
45 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17268341
|
uvex
9555246 |
46 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17278341
|
uvex
9555247 |
47 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17288341
|
uvex
9555248 |
48 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17298341
|
uvex
9555249 |
49 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17208351
|
uvex
9555250 |
50 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17218351
|
uvex
9555251 |
51 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17228351
|
uvex
9555252 |
52 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Chaussure Uvex 2 Xenova™ 95552 S3 SRC
- Ajustement sportif très large
- Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
- La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
- Cuir pleine fleur respirant hydrofuge
- Surchaussure résistante aux rayures en cuir recouvert de PU pour une durée de vie plus longue
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Contrefort anti-torsion Uvex pour plus de stabilité et une prévention des chevilles foulées
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle intérieure amovible confortable, antistatique avec système de contrôle de l’humidité
- Semelle PUR double densité, non marquante avec excellente absorption des chocs et semelle extérieure résistante à l’abrasion
- Conception de semelle auto-nettoyante
- Résistante à l’huile et au carburant
- Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les adoucissants, etc.
- Résistance thermique à court terme jusqu’à 120°C
- Antistatiques
- Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
- Article n° 95552
- Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Tailles : 38 à 52
Spécification
Noir, Bleu | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Cuir | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S3 | |
ESD Safety Shoe |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Chaussure basse PU 95552 noire/bleue Xenova™ - Largeur 11