Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UF260plus, personnalisé à confirmer sur la face arrière
Raccord d’entrée en option pour étuves Memmert.
Marque:  Memmert™ UF260plusF6
Code produit. 17579185
  • 195.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Raccord d’entrée avec un diamètre de 23 mm
  • Fermeture à rabat
  • Position personnalisée à confirmer à l’arrière
Spécification
Spécification
Étuve UF260plus
Port d’entrée
23 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UF260plus, personnalisé à confirmer sur la face arrière > S’utilise avec : UF260plus