Learn More
Waters Corporation XBridge C8 IS Column
The XBridge BEH C8 sorbent is less retentive compared to the XBridge BEH C18 sorbent.
1170.00€ - 1267.50€
Spécification
Longueur (métrique) | 20 mm |
---|---|
Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
Forme des particules | Sphérique |
Porosité | 130 Å |
Quantité | 1/Ea. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13263070
|
Waters Corporation
186003180 |
2.1 mm | 3.5 μm |
1267.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13263060
|
Waters Corporation
186003168 |
3 mm | 2.5 μm |
1267.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13273070
|
Waters Corporation
186003181 |
3 mm | 3.5 μm |
1267.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13293070
|
Waters Corporation
186003183 |
4.6 mm | 3.5 μm |
1267.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13223080
|
Waters Corporation
186003186 |
2.1 mm | 5 μm |
1170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13293080
|
Waters Corporation
186003193 |
4.6 mm | 5 μm |
1170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Beschreibung
- Anyone developing methods may prefer the speed offered by a less retentive column, while improving peak shape and chromatographic performance.
- The trifunctionally bonded sorbent offers you the widest usable pH range (1 to 12), superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spezifikation
20 mm | |
Sphérique | |
1/Ea. | |
Oui |
6000 psi (415 Bar) | |
130 Å | |
L7 | |
Intelligent Speed (IS) Column |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts