Learn More
Waters Corporation XBridge C8 IS Column
The XBridge BEH C8 sorbent is less retentive compared to the XBridge BEH C18 sorbent.
Marque:  Waters Corporation 186003180
Encompass
Code produit. 13263070
  • 1267.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Anyone developing methods may prefer the speed offered by a less retentive column, while improving peak shape and chromatographic performance.
  • The trifunctionally bonded sorbent offers you the widest usable pH range (1 to 12), superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spécification
Spécification
2.1 mm
6000 psi (415 Bar)
3.5 μm
1/Ea.
Oui
20 mm
Sphérique
130 Å
L7
Intelligent Speed (IS) Column
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.