Learn More
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Abeba X-Light White Safety Loafer - Smooth leather safety shoes with elastic instep.
116.00€ - 121.00€
Spécification
Type de bouchon | Bande élastique |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Matériau au niveau des orteils | Acier |
Certifications / conformité (Europe) | CE EN ISO 20345:2011, S2, SRC |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17622035
|
Abeba™
711032/35 |
35 |
116.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17632035
|
Abeba™
711032/36 |
36 |
121.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17642035
|
Abeba™
711032/37 |
37 |
121.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17652035
|
Abeba™
711032/38 |
38 |
121.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17662035
|
Abeba™
711032/39 |
39 |
121.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17672035
|
Abeba™
711032/40 |
40 |
121.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17682035
|
Abeba™
711032/41 |
41 |
121.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17692035
|
Abeba™
711032/42 |
42 |
121.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17602045
|
Abeba™
711032/43 |
43 |
121.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17612045
|
Abeba™
711032/44 |
44 |
121.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17622045
|
Abeba™
711032/45 |
45 |
116.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17632045
|
Abeba™
711032/46 |
46 |
116.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17642045
|
Abeba™
711032/47 |
47 |
116.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17652045
|
Abeba™
711032/48 |
48 |
121.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Smooth leather
- Black
- Steel toe cap
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable Active Comfort Insole (art. 351620)
- Antistatic
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with elastic band
Spécification
Bande élastique | |
Cuir | |
CE EN ISO 20345:2011, S2, SRC |
Blanc | |
Acier |