Learn More
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Abeba X-Light White Safety Loafer - Smooth leather safety shoes with elastic instep.
Marque: Abeba™ 711032/36
65.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Embout en acier
- Semelle extérieure en PU antidérapante
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable (Référence 351620)
- Antistatiques
- Doublure respirante aux ions argent
- Cou-de-pied pourvu d’une bande élastique
Spécification
Bande élastique | |
Cuir | |
Acier |
Blanc | |
36 | |
CE EN ISO 20345:2011, S2, SRC |