Learn More
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Abeba X-Light White Safety Loafer - Smooth leather safety shoes with elastic instep.
Marque:  Abeba™ 711032/48
65.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17652045
  • 121.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 31-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Cuir lisse
  • Noir
  • Embout en acier
  • Semelle extérieure en PU antidérapante
  • Semelle intérieure Active Comfort remplaçable (Référence 351620)
  • Antistatiques
  • Doublure respirante aux ions argent
  • Cou-de-pied pourvu d’une bande élastique
Spécification
Spécification
Bande élastique
Cuir
Acier
Blanc
48
CE EN ISO 20345:2011, S2, SRC