Learn More
Wheaton™ Bouchons à vis pour urée blancs
Conviennent à la plupart des applications qui appellent des flacons à col vissant. Les bouchons à vis pour urée blancs Wheaton™ sont revêtus d’EPE.
160.00€ - 174.00€
Spécification
Matériau de revêtement | EPE |
---|---|
Description | Bouchon |
Matériau | Urée |
Couleur | Blanc |
Quantité | 1000/boîte |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
14813592
|
Wheaton™
300190 |
15,5 mm |
160.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
14843592
|
Wheaton™
300208 |
22 mm |
174.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Plusieurs options de taille de filetage
- Excellente option de fermeture pour flacons et flacons à col vissant
Spécification
EPE | |
Urée | |
1000/boîte |
Bouchon | |
Blanc | |
Flacons de diagnostic filetés |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wheaton™ Bouchons à vis pour urée blancs