Learn More
Digi-Sense Coiled Extension Cable
Thermocouple Coiled Extension Cable for remote applications.
Marque:  Digi-Sense 93785-04
Code produit. 11885915
  • 43.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Rallonge torsadée 1,5 m
• Câble thermocouple torsadé PVC 1,5 m avec fiche miniature color-codée (mâle à femelle)
• Température maxi: +100°C
• Rallonge torsadée
Spécification
Spécification
105°C
Type T, Male to Female Mini-Connector
5 ft.
Câble de rallonge
221°F
1,524 m
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Digi-Sense Coiled Extension Cable > Longueur : 1,524mm