Learn More
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP Code produit.: 12427391
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP
Code produit. 12427391 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
1000 ml, Non autoclavable, Naturel
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Autoclavable:
Autoclavable (remarque : le bouchon n’est pas autoclavable)
Non autoclavable
Couleur:
Naturel
Transparent
blanc
Code produit. 12427391
Marque: DWK Life Sciences W209911
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le récipient en polystyrène à col large permet de clarifier le verre et de garantir la sécurité du plastique
  • Récipient durable avec une bonne résistance chimique
  • Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé non revêtu ou avec revêtement en PE expansé
  • Le récipient en polypropylène est autoclavable ; le bouchon n’est pas autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz., 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 4,56 in
Comprend Bouchon à vis
Matériau PP
Couleur de bouchon Blanc
Clarity Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 97 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 3,8 in
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 120-400 mm
Diamètre (métrique) 116 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP >