missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ Grille acier plastifié

Grille acier plastifié blanche à utiliser avec les armoires de laboratoire positives.

39.00€ - 57.00€

Spécification

Type Grid
Couleur White
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Longueur (métrique) extérieure Largeur (métrique) extérieure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Longueur (métrique) extérieure Largeur (métrique) extérieure Prix Quantité et disponibilité  
30052781
Afficher les documents
Gram™
138768
IIRR210, IIRR310, IIRR410 486 mm 300 mm
39.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
30052785
Afficher les documents
Gram™
138767
IIRR210, IIRR310, IIRR410 486 mm 433 mm
44.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
30052805
Afficher les documents
Gram™
138770
IIRR610 630 mm 650 mm
57.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • For use with positive laboratory cabinets.
Spécification

Spécification

Grid
White
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Gram™ Grille acier plastifié

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis