Learn More
Schmidlin™ Whisper-0 Nitrogen Generator
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
12002.13€ - 19850.82€
Spécification
Profondeur (métrique) 30 cm
Hauteur (métrique) 130 cm
Température ambiante max. de fonctionnement 35°C
Pression de sortie 7 bar
Largeur (impériale) 18.9 in.
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Débit Pureté de l’azote Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Débit Pureté de l’azote Prix Quantité et disponibilité  
17748929
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Schmidlin™
DB-WN2-0-40
40 mL/min. >97% at 40 L/min., >99% at 20 L/min.
12002.13€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17758929
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Schmidlin™
DB-WN2-0-80
80 mL/min. >97% at 80 L/min., >98% at 50 L/min.
17802.11€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17738929
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Schmidlin™
DB-WN2-0-120
120 mL/min. >95% at 120 L/min., >98% at 50 L/min.
19850.82€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Flow rate at 8 barg (116 psig)
  • Purity: LC/MS grade
  • Proprietary membrane technology
  • No noise, no moving parts and no electricity
  • Ideal for all LC/MS applications
Spécification
Spécification
30 cm
35°C
18.9 in.
Inlet: 3/8 in., Outlet: 1/4 in.
130 cm
7 bar
48 cm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.