Learn More
Schmidlin™ Whisper-0 Nitrogen Generator
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
Marque: Schmidlin™ DB-WN2-0-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Flow rate at 8 barg (116 psig)
- Purity: LC/MS grade
- Proprietary membrane technology
- No noise, no moving parts and no electricity
- Ideal for all LC/MS applications
Spécification
30 cm | |
130 cm | |
7 bar | |
48 cm | |
>97% at 40 L/min., >99% at 20 L/min. |
40 mL/min. | |
35°C | |
18.9 in. | |
Inlet: 3/8 in., Outlet: 1/4 in. |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.