Learn More
DWK Life Sciences Flacons de trypsinisation Wheaton™
Les parois à cannelures profondes améliorent l’agitation
69.10€ - 129.00€
Spécification
Description | Style : 14 × 140mm |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Production d'anticorps et de protéines recombinantes |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de bouchon | Delong |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Graduated | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Graduated | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10306952
|
DWK Life Sciences
355392 |
35 ml | 24 mm | Non | 430 |
69.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12401391
|
DWK Life Sciences
355395 |
300 ml | 38-430 | Non | 430 |
95.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12491381
|
DWK Life Sciences
355394 |
150 ml | 38-430 | Non | 430 |
81.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12411391
|
DWK Life Sciences
355397 |
700 ml | 51-440 | Non | 400 |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11501285
|
DWK Life Sciences
355444 |
150 ml | 38-430 | Oui | 430 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11581275
|
DWK Life Sciences
355442 |
35 ml | 24 mm | Oui | 430 |
80.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Parois à rainures profondes pour une agitation optimale
- Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- Excellente qualité et peu de substances extractibles
- Bouchons à vis à revêtement en caoutchouc à jupe profonde
- Disponible gradué ou non-gradué
Spécification
Style : 14 × 140mm | |
Production d'anticorps et de protéines recombinantes | |
Delong |
Acier inoxydable | |
Autoclavable |