Learn More
DWK Life Sciences Flacons de trypsinisation Wheaton™
Les parois à cannelures profondes améliorent l’agitation
Marque: DWK Life Sciences 355442
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Parois à rainures profondes pour une agitation optimale
- Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- Excellente qualité et peu de substances extractibles
- Bouchons à vis à revêtement en caoutchouc à jupe profonde
- Disponible gradué ou non-gradué
Spécification
Style : 14 × 140mm | |
Acier inoxydable | |
430 | |
Oui | |
24 mm |
35 ml | |
Production d'anticorps et de protéines recombinantes | |
Autoclavable | |
Delong |