Learn More
DWK Life Sciences Flacons de trypsinisation Wheaton™
Les parois à cannelures profondes améliorent l’agitation
Marque:  DWK Life Sciences 355394
Code produit. 12491381
  • 81.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Parois à rainures profondes pour une agitation optimale
  • Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • Excellente qualité et peu de substances extractibles
  • Bouchons à vis à revêtement en caoutchouc à jupe profonde
  • Disponible gradué ou non-gradué
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Style : 14 × 140mm
Acier inoxydable
430
Non
38-430
150 ml
Production d'anticorps et de protéines recombinantes
Autoclavable
Delong