Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en caoutchouc à col droit Wheaton™
Assurent une étanchéité maximale pour les flacons dotés de finitions en verre à paroi droite. Les bouchons en caoutchouc à col droit Wheaton™ sont fabriqués à partir de matières premières de la plus haute qualité.
Marque: DWK Life Sciences 224100-070
Description
- Autoclavables
- Disponibles en plusieurs tailles / couleurs
- Conçus pour offrir une stabilité dimensionnelle exceptionnelle
Spécification
13 mm | |
Caoutchouc | |
Ampoules Vacule |
Bouchon col droit | |
Rouge |