Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en caoutchouc à col droit Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Gris
Rouge
Diamètre (métrique) externe:
13 mm
20 mm
Matériau:
Caoutchouc
Chlorobutyle isoprène
FEP
Type de produit:
Bouchon col droit
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Autoclavables
- Disponibles en plusieurs tailles / couleurs
- Conçus pour offrir une stabilité dimensionnelle exceptionnelle
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Ampoules Vacule |
| Couleur | Rouge |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon col droit |