Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur pour usage professionnel
Stockage sécurisé en température positive, durable et ultra économe en énergie pour les produits non thermosensibles; Le réfrigérateur professionnel Liebherr™ est conçu pour les applications générales. Vous pouvez compter sur la qualité de fabrication Liebherr.
Marque: Liebherr™ FRFVg 6501
1938.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de température +3 / +16°C, classe M1, avec 3 réglages d'humidité
- Classe climatique (directive énergétique) : 5, Classe d'efficacité énergétique : C
- Système de refroidissement à air pulsé : extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale
- Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240 V/50/1 ph
- Affichage numérique multifonctionnel, écran haute résolution et options de connectivité
- Porte à fermeture automatique à <90° ; et serrure mécanique, poignée de porte en aluminium
Spécification
Professional Fridge | |
1°C à 15°C | |
+5°C | |
Solid Reversible Self-closing with Lock | |
5 | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
White | |
Storage of Non-sensitive Products | |
Professional Performance | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2,0 A | |
220/240 V | |
603 kWh/a |
655 L | |
NTC | |
R 600a | |
1 | |
Acier peint résistant aux rayures | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Armoire, FRFvg 6501 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
No | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction