Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ Shorty Vials™ dans Lab File™ : avec bouchons
Livrés dans des plateaux compartimentés Lab File pratiques
191.00€ - 418.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) |
À utiliser avec (application) | Pour utilisations allant du stockage d‘échantillons à la cryodessiccation |
Type de filetage | Vis |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11784259
|
DWK Life Sciences
W225291 |
2 ml | 15 mm | Caoutchouc 14B |
418.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12424991
|
DWK Life Sciences
W225292 |
4 mL | 17 mm | Caoutchouc 14B |
191.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12434991
|
DWK Life Sciences
W225293 |
6 ml | 19 mm | Caoutchouc 14B |
199.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12319929
|
DWK Life Sciences
W224606 |
2 ml | 15 mm | PTFE / caoutchouc 14B |
293.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11748869
|
DWK Life Sciences
W224607 |
4 ml | 17 mm | PTFE / caoutchouc 14B |
329.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12623625
|
DWK Life Sciences
W224608 |
6 mL | 19 mm | PTFE / caoutchouc 14B |
411.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Offrant une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté
- Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
- Les flacons courts présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un volume mort moindre
- Fournis avec des bouchons fixés pour vous aider à maintenir la propreté ou sans bouchons (les bouchons de rechange peuvent être achetés séparément)
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
- Les articles sélectionnés s’adaptent à M-T Vial File™ : plateaux en polystyrène avec des compartiments qui permettent d’inventorier facilement des échantillons ou de stocker des flacons vides
Flacons transparents
- Fabriqués à partir de verre borosilicaté à faible taux d’extraction pour offrir une résistance chimique supérieure
- Conformes aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A.
- Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
- Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
Spécification
Transparent | |
Pour utilisations allant du stockage d‘échantillons à la cryodessiccation | |
Phénolique | |
Bouchon à vis |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | |
Vis | |
Autoclavables | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |