Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ Shorty Vials™ dans Lab File™ : avec bouchons
Livrés dans des plateaux compartimentés Lab File pratiques
Marque: DWK Life Sciences W225292
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.63290kg
Description
Offrant une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté
- Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
- Les flacons courts présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un volume mort moindre
- Fournis avec des bouchons fixés pour vous aider à maintenir la propreté ou sans bouchons (les bouchons de rechange peuvent être achetés séparément)
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
- Les articles sélectionnés s’adaptent à M-T Vial File™ : plateaux en polystyrène avec des compartiments qui permettent d’inventorier facilement des échantillons ou de stocker des flacons vides
Flacons transparents
- Fabriqués à partir de verre borosilicaté à faible taux d’extraction pour offrir une résistance chimique supérieure
- Conformes aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A
- Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
- Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
Spécification
Caoutchouc 14B | |
17 mm | |
4 mL | |
À vis | |
Phénolique | |
Bouchon à vis | |
USP type I, ASTM E438, type I, classe A |
Transparent | |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | |
Pour utilisations allant du stockage d‘échantillons à la cryodessiccation | |
1,08 dr. | |
Autoclavable | |
41 mm | |
Portoir pour flacons |