Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ Shorty Vials™ dans Lab File™ : avec bouchons
Livrés dans des plateaux compartimentés Lab File pratiques
Marque:  DWK Life Sciences W225293
Code produit. 12434991
  • 209.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Offrant une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
  • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté
  • Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
  • Les flacons courts présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un volume mort moindre
  • Fournis avec des bouchons fixés pour vous aider à maintenir la propreté ou sans bouchons (les bouchons de rechange peuvent être achetés séparément)
  • Les flacons et bouchons sont autoclavables
  • Les articles sélectionnés s’adaptent à M-T Vial File™ : plateaux en polystyrène avec des compartiments qui permettent d’inventorier facilement des échantillons ou de stocker des flacons vides
Flacons transparents
  • Fabriqués à partir de verre borosilicaté à faible taux d’extraction pour offrir une résistance chimique supérieure
  • Conformes aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A.
Revêtements de bouchon
  • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
  • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Caoutchouc 14B
19 mm
6 ml
À vis
Phénolique
Bouchon à vis
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
transparent
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles)
Pour utilisations allant du stockage d‘échantillons à la cryodessiccation
1,6 dr.
Autoclavable
43 mm