Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Wheaton™
Optez pour des broyeurs avec ou sans revêtement de sécurité en plastique
293.00€ - 540.00€
Spécification
Dégagement (impériale) | 0,004 à 0,006 in |
---|---|
Dégagement (métrique) | de 0,1 à 0,15mm |
Autoclavable | Oui |
Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,25 in |
Diamètre (métrique) de l’arbre | 6,3mm |
Code produit | Marque | Capacité | Matériau | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Matériau | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11397793
|
DWK Life Sciences
358054 |
1,85 oz., 55 ml | Verre borosilicaté | 266mm |
540.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11387793
|
DWK Life Sciences
358044 |
0,5 oz., 15 ml | Verre borosilicaté | 219mm |
353.98€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11377793
|
DWK Life Sciences
358049 |
1,01 oz., 30 ml | Verre borosilicaté | 266 mm |
413.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10060283
|
DWK Life Sciences
358039 |
0,33 oz., 10 ml | Verre borosilicaté | 219 mm |
328.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10581142
|
DWK Life Sciences
358009 |
0,5 oz., 15 ml | Verre avec revêtement en plastique | 219mm |
353.98€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11501315
|
DWK Life Sciences
358011 |
1,01 oz., 30 ml | Verre avec revêtement en plastique | 266 mm |
395.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11591305
|
DWK Life Sciences
358007 |
0,33 oz., 10 ml | Verre avec revêtement en plastique | 219 mm |
386.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11511315
|
DWK Life Sciences
358013 |
1,85 oz., 55 ml | Verre avec revêtement en plastique | 266 mm |
510.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10373143
|
DWK Life Sciences
358034 |
0,16 oz., 5 ml | Verre borosilicaté | 219mm |
422.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10092333
|
DWK Life Sciences
358029 |
0,06 oz., 2 ml | Verre borosilicaté | 203 mm |
293.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11581305
|
DWK Life Sciences
358005 |
0,16 oz., 5 ml | Verre avec revêtement en plastique | 219 mm |
326.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10530762
|
DWK Life Sciences
358003 |
0,06 oz., 2 ml | Verre avec revêtement en plastique | 203mm |
342.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Optez pour des broyeurs avec ou sans revêtement de sécurité en plastique
- En verre borosilicaté Wheaton-33™ à faible taux d’extraction
- Pièces interchangeables
- La tige en acier inox peut être insérée dans un agitateur vertical électrique
- La partie inférieure du pilon en PTFE s’adapte exactement au fond du tube ; espace de broyage entre le pilon et le tube d’environ 0,1 à 0,15 mm
- Le revêtement en plastique transparent sur les broyeurs de tissus Safe-Grind™ protège le mortier contre les rayures, offre une meilleure préhension et contient un homogénat en cas de rupture du tube
- Autoclavables
Informations sur la commande
Dimensions de la tige, 1/4 po de diamètre (6 mm)
Spécification
0,004 à 0,006 in | |
Oui | |
6,3mm | |
Préparation d’homogénats tissulaires |
de 0,1 à 0,15mm | |
0,25 in | |
Broyeur pour tissus | |
PTFE |