Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Wheaton™
Optez pour des broyeurs avec ou sans revêtement de sécurité en plastique
Marque: DWK Life Sciences 358013
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Optez pour des broyeurs avec ou sans revêtement de sécurité en plastique
- En verre borosilicaté Wheaton-33™ à faible taux d’extraction
- Pièces interchangeables
- La tige en acier inox peut être insérée dans un agitateur vertical électrique
- La partie inférieure du pilon en PTFE s’adapte exactement au fond du tube ; espace de broyage entre le pilon et le tube d’environ 0,1 à 0,15 mm
- Le revêtement en plastique transparent sur les broyeurs de tissus Safe-Grind™ protège le mortier contre les rayures, offre une meilleure préhension et contient un homogénat en cas de rupture du tube
- Autoclavables
Informations sur la commande
Dimensions de la tige, 1/4 po de diamètre (6 mm)
Spécification
0,004 à 0,006 in | |
Oui | |
6,3mm | |
55 ml | |
Broyeur pour tissus | |
10,4 in | |
266 mm | |
130mm | |
30 mm | |
PTFE |
de 0,1 à 0,15mm | |
0,25 in | |
1,85 oz. | |
Verre avec revêtement en plastique | |
Préparation d’homogénats tissulaires | |
Revêtement en plastique | |
5,11 in | |
1,18 in | |
1,85 oz., 55 ml |