Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Wheaton™
Optez pour des broyeurs avec ou sans revêtement de sécurité en plastique
Marque: DWK Life Sciences 358011
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.38350kg
Description
Optez pour des broyeurs avec ou sans revêtement de sécurité en plastique
- En verre borosilicaté Wheaton-33™ à faible taux d’extraction
- Pièces interchangeables
- La tige en acier inox peut être insérée dans un agitateur vertical électrique
- La partie inférieure du pilon en PTFE s’adapte exactement au fond du tube ; espace de broyage entre le pilon et le tube d’environ 0,1 à 0,15 mm
- Le revêtement en plastique transparent sur les broyeurs de tissus Safe-Grind™ protège le mortier contre les rayures, offre une meilleure préhension et contient un homogénat en cas de rupture du tube
- Autoclavables
Informations sur la commande
Dimensions de la tige, 1/4 po de diamètre (6 mm)
Spécification
0,004 à 0,006 in | |
Oui | |
6,3mm | |
30 ml | |
Broyeur pour tissus | |
10,4 in | |
266 mm | |
118 mm | |
24 mm | |
PTFE |
de 0,1 à 0,15mm | |
0,25 in | |
1,01 oz. | |
Verre avec revêtement en plastique | |
Préparation d’homogénats tissulaires | |
Revêtement en plastique | |
4,6 in | |
0,94 in | |
1,01 oz., 30 ml |