Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEHD à col large anti-fuites Wheaton™
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
151.00€ - 368.00€
Spécification
Comprend | Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte |
---|---|
Matériau | HDPE |
Conditionnement | Confort |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité | Couleur | Hauteur (métrique) | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Couleur | Hauteur (métrique) | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10738904
|
DWK Life Sciences
209625 |
1,01 oz., 30 ml | Ambré | 69 mm | 2,71 in |
210.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10414102
|
DWK Life Sciences
209545 |
1,01 oz., 30 ml | Naturel | 69 mm | 2,71 in |
151.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10396372
|
DWK Life Sciences
209546 |
2,02 oz., 60 ml | Naturel | 88 mm | 3,46 in |
166.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10234972
|
DWK Life Sciences
209626 |
2,02 oz., 60 ml | Ambré | 88 mm | 3,46 in |
231.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10414292
|
DWK Life Sciences
209547 |
4,22 oz, 125 ml | Naturel | 98 mm | 3,85 in |
204.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10663683
|
DWK Life Sciences
209627 |
4,22 oz., 125 ml | Ambré | 98 mm | 3,85 in |
267.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10570653
|
DWK Life Sciences
209628 |
8,45 oz, 250 ml | Ambré | 125 mm | 4,92 in |
368.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10091402
|
DWK Life Sciences
209548 |
8,45 oz, 250 ml | Naturel | 125 mm | 4,92 in |
277.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10591613
|
DWK Life Sciences
209549 |
16,9 oz., 500 ml | Naturel | 164 mm | 6,45 in |
282.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10091482
|
DWK Life Sciences
209629 |
16,9 oz., 500 ml | Ambré | 164 mm | 6,45 in |
351.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10750435
|
DWK Life Sciences
209630 |
33,81 oz., 1000 ml | Ambré | 199 mm | 7,83 in |
361.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10001412
|
DWK Life Sciences
209550 |
33,81 oz., 1000 ml | Naturel | 199 mm | 7,83 in |
326.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme.
- Bec verseur antigoutte pour un versement propre
- Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
- Boîte pratique
Spécification
Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte | |
Confort | |
Large | |
Bouchon à vis |
HDPE | |
ISO 9001 | |
Polypropylène |