Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEHD à col large anti-fuites Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
1,01 oz., 30 ml
16,9 oz., 500 ml
2,02 oz., 60 ml
33,81 oz., 1000 ml
4,22 oz, 125 ml
4,22 oz., 125 ml
8,45 oz, 250 ml
Couleur:
Ambré
Naturel
Hauteur (métrique):
69 mm
88 mm
98 mm
125 mm
164 mm
199 mm
Hauteur (impériale):
2,71 in
3,46 in
3,85 in
4,92 in
6,45 in
7,83 in
Description
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme.
- Bec verseur antigoutte pour un versement propre
- Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
- Boîte pratique
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité | 33,81 oz., 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 33,81 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 3,58 in |
Comprend | Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte |
Matériau | HDPE |
Conditionnement | Confort |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Bouche | Large |