Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEHD à col large anti-fuites Wheaton™
Code produit. 10414102
Click to view available options
Capacité:
1,01 oz., 30 ml
16,9 oz., 500 ml
2,02 oz., 60 ml
33,81 oz., 1000 ml
4,22 oz, 125 ml
4,22 oz., 125 ml
8,45 oz, 250 ml
Couleur:
Ambré
Naturel
Hauteur (métrique):
69 mm
88 mm
98 mm
125 mm
164 mm
199 mm
Hauteur (impériale):
2,71 in
3,46 in
3,85 in
4,92 in
6,45 in
7,83 in
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme.
  • Bec verseur antigoutte pour un versement propre
  • Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
  • Boîte pratique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1,01 oz., 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1,01 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 1,29 in
Comprend Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte
Matériau HDPE
Conditionnement Confort
Certifications/Conformité ISO 9001
Bouche Large
Hauteur (métrique) 69 mm
Hauteur (impériale) 2,71 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28-410 mm
Diamètre (métrique) 33 mm
Type de bouchon Bouchon à vis