Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes allongée à distribution contrôlée en PEBD Wheaton™ et bouchons de pointes compte-gouttes en PP Code produit.: 10285272
Expédition estimée: 06-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes allongée à distribution contrôlée en PEBD Wheaton™ et bouchons de pointes compte-gouttes en PP
Code produit. 10285272 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
60 ml, Naturel
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Couleur:
Blanc
Naturel
Code produit. 10285272
Marque: DWK Life Sciences 211635
Expédition estimée: 06-08-2025
La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
Volume moyen des gouttes : 44 μl ± 6μl
  • Bouchons à vis en PP de qualité radiologique et pointes conditionnées séparément
  • Disponibles en pointes naturelles ou blanches, conditionnées séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2,03 oz., 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2,03 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 1,53 in
Comprend Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée
Matériau PEBD
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 101 mm
Hauteur (impériale) 3,98 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes allongée à distribution contrôlée en PEBD Wheaton™ et bouchons de pointes compte-gouttes en PP >