Learn More
DWK Life Sciences Bouchon en caoutchouc de type bride Wheaton™
Pour des applications de recherche et relatives aux drogues injectables
Marque: DWK Life Sciences W224100-193
335.31 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lypohilisation à deux pieds
- Siliconée
- Taille : 13 x 20 mm
- Matériau : halobutyle
- Couleur : gris
Spécification
2 cm | |
Applications de lyophilisation, de recherche et relatives aux drogues injectables | |
Duromètre 46 | |
Gris | |
Caoutchouc halobutyle |
20 mm | |
Compatible avec un diamètre interne de 1,3 cm et un diamètre externe de 2 cm d’ouverture de flacons | |
Autoclavable | |
13 mm | |
Bouchon de lyophilisation à 2 pattes |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Taille: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Taille: 14.8 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Bouchon en caoutchouc de type bride Wheaton™ > 20 mm ; taille : 13 x 20 mm ; matériau : halobutyle ; couleur : gris
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu