Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis DURAN™ PURE Premium Code produit.: 15621602
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Bouchon à vis DURAN™ PURE Premium
Code produit. 15621602 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
GL 45
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 45
Code produit. 15621602
Marque: DWK Life Sciences 891088679
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à la plupart des méthodes de stérilisation
  • Fabriqué en fluoropolymère
  • Surfaces de contact des matériaux en PTFE
  • Sans colorant ni pigment
  • Disponible en deux tailles de filetage DIN :GL 25 et GL 45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouchon à vis Premium, filetage DIN : GL 45
Matériau Fluoropolymère
Filetage (métrique) GL 45
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number891088679
Numéro de lot98 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog Number891088679
Numéro de lot92 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2024 Catalog Number891088679
Numéro de lot91 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2023 Catalog Number891088679
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    12
    Heures
    18
    Minutes
    38
    Secondes
    11
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Bouchon à vis DURAN™ PURE Premium >