Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
10 L
1 000 ml
2000 mL
20 000 mL
20 L
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
5 000 ml
Description
- En verre neutre borosilicaté 3.3 de type 1
- Comprennent des housses de protection
- Gradué
- N’incluent aucun bouchon à vis
- Disponibles en différents volumes allant de 25 ml à 20 L
Spécification
Spécification
Capacité | 20 L (676,28 oz) |
Capacité (métrique) | 20 L |
Capacité (impériale) | 676,28 oz. |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduated | Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu