Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN
Une série de flacons et de bouchons de haute qualité développés pour les besoins de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.
Marque: DWK Life Sciences 818012406
104.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Flacons de haute qualité en verre borosilicaté de type I GL 25 / GL 45, de 25 ml à 20 L, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. Les flacons DURAN™ PURE sont fermés avec un couvercle de protection pour éviter toute contamination. DWK Life Sciences fournit des certificats d’analyse avec chaque livraison, et assure la traçabilité à 100 % et la gestion du contrôle du changement. Les flacons DURAN™ PURE sont disponibles avec la documentation requise par les autorités réglementaires et répondent aux exigences des pharmacopées internationales.
- Le couvercle de protection empêche toute contamination à l’intérieur du flacon pendant le stockage et le transport
- Livraison par lot unique
- Certificat d’analyse (CoA)
- Inspection visuelle à 100 %
- Analyse de la résistance hydrolytique selon EP, USP et JP pour chaque lot
- Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
- 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
- de type II
Spécification
100 mL | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
GL 45 | |
56 mm |
Fabrication de médicaments et de produits biotechnologiques, stockage et transport d’API, d’intermédiaires de médicaments en vrac, d’ingrédients et de milieux | |
10/Bte | |
Autoclavable |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10153639 | Certificat d’analyse | 28/02/2025 | 818012406 |
10177078 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 818012406 |
10173192 | Certificat d’analyse | 24/09/2024 | 818012406 |
10162642 | Certificat d’analyse | 03/11/2023 | 818012406 |
10133302 | Certificat d’analyse | 26/08/2022 | 818012406 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%