Learn More
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de polyvinyle Wheaton™ Code produit.: 10153102
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de polyvinyle Wheaton™
Code produit. 10153102 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
500 mL, 24/Cs.
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantité:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Code produit. 10153102
Marque: DWK Life Sciences W216876
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage en laboratoire
  • Verre sodocalcique USP de type III
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (impériale) 2,67 in
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 24/Cs.
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 169 mm
Hauteur (impériale) 6,65 in
Joint de fermeture Polyvinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48-400 mm
Diamètre (métrique) 68 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de polyvinyle Wheaton™ >