Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Quantité:
24
40
48
84
120
240
576
Description
- Gain de place
- Faciles à remplir
- Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et une inférence chimique minimale avec le contenu des flacons
- La conception carrée permet au flacon de conserver le volume maximum de contenu tout en prenant un espace de stockage et sur l’étagère minimum
- L’ouverture à col large est idéale pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 480 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 35 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 170 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 40 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 48-400 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons en polypropylène blanc >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu