Learn More
DWK Life Sciences Capsules en aluminium perforé Wheaton™
GREENER_CHOICE
Les joints déchirables peuvent se retirer complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon. Les joints en aluminium déchirable Wheaton™ sans revêtement sont disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs.
Marque:  DWK Life Sciences 224193-05
125.73 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10326902
  • 311.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les joints déchirables peuvent se retirer complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon.Les joints en aluminium déchirables Wheaton™, non revêtus, sont disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs.
  • Bonnes propriétés barrières
  • Plusieurs coloris disponibles : naturel, rouge, bleu et vert
  • Résistance chimique à l’alcool et à l’acétone, parmi tant d’autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
1000/boîte
20 mm
Aluminium
Capsule Tear-off
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
DWK Life Sciences Capsules en aluminium perforé Wheaton™ > Détachement complet ; Bleu ; Pour dia. ext. du col : 20 mm ; 1000/boîte.