Learn More
DWK Life Sciences Capsules en aluminium perforé Wheaton™
GREENER_CHOICE
Les joints déchirables peuvent se retirer complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon. Les joints en aluminium déchirable Wheaton™ sans revêtement sont disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs.
129.38€ - 311.00€
Spécification
Matériau Aluminium
Quantité 1000/boîte
Type Entièrement déchirable
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
10633543
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
224193-01
Naturel 20 mm
311.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10326902
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
224193-05
Bleu 20 mm
311.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11718789
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
DWK Life Sciences
224192-07
Vert 13 mm
129.38€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10580463
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
224193-06
Rouge 20 mm
164.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 14-04-2025
Description
Les joints déchirables peuvent se retirer complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon.Les joints en aluminium déchirables Wheaton™, non revêtus, sont disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs.
  • Bonnes propriétés barrières
  • Plusieurs coloris disponibles : naturel, rouge, bleu et vert
  • Résistance chimique à l’alcool et à l’acétone, parmi tant d’autres
Spécification
Spécification
Aluminium
1000/boîte
Entièrement déchirable
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Capsules en aluminium perforé Wheaton™