Learn More
Brand™ Éprouvettes graduées en PMP de classe A
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- En polyméthylpentène (PMP) transparent
- Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
- Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
- Comprend un certificat de lot.
- Les éprouvettes graduées BRAND™ utilisent un marquage DE-M dans une encre d’impression de très grande qualité.
- L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | PMP |
| Description de l’article | Marquages DE-M à l’encre bleue de haute qualité |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Classe | A |
| Comprend | Certificat de lot |
| Quantité | 1/boîte |
| Graduations | 0,5 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Limite d’erreur | plusmn;0,25 ml |
| Afficher plus |