Learn More
DWK Life Sciences Joints en aluminium Wheaton™ : Revêtement en PTFE d’un côté, septa en caoutchouc
Bouchons idéaux pour les applications de chromatographie et d’autres instruments
631.00€ - 697.00€
Spécification
Couleur Naturel
Matériau Aluminium
Type Capsule détachable
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
11798709
Afficher les documents
DWK Life Sciences
224223-01
100/boîte 20 mm
697.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10062033
Afficher les documents
DWK Life Sciences
224222-01
1000/boîte 13 mm
631.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 12-11-2025
Description
  • Large gamme de couleurs et de styles
  • Plusieurs coloris disponibles : naturel, rouge, bleu et vert
  • Les capsules déchirables se retirent complètement, ce qui permet au contenu de couler de la bouteille
Spécification
Spécification
Naturel
Aluminium
Capsule détachable
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Joints en aluminium Wheaton™ : Revêtement en PTFE d’un côté, septa en caoutchouc