Learn More
DWK Life Sciences Joints en aluminium Wheaton™ : Revêtement en PTFE d’un côté, septa en caoutchouc
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Le joint avec opercule permet de remplir ou de récupérer le contenu à l’aide d’une seringue
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Revêtement en PTFE |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1000/boîte |
| Type | Capsule détachable |
| Taille du bouchon | 13 mm |