Learn More
DWK Life Sciences Joints en aluminium Wheaton™ : Revêtement en PTFE d’un côté, septa en caoutchouc
Code produit. 11798709 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11798709
Marque: DWK Life Sciences 22422301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchons idéaux pour les applications de chromatographie et d’autres instruments
  • Le joint avec opercule permet de remplir ou de récupérer le contenu à l’aide d’une seringue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Revêtement en PTFE sur un côté
Couleur Naturel
Matériau Aluminium
Quantité 100/boîte
Type Capsule détachable
Taille du bouchon 20 mm