Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Clear Glass Vial Convenience Packs
40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
67.80€ - 121.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 0,47 in |
---|---|
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 1,8 mL |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Septum | Pré-fendu | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Septum | Pré-fendu | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12444891
|
DWK Life Sciences
W225154-0401 |
Noir | PTFE bleu / silicone blanc | No | Non |
121.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12494821
|
DWK Life Sciences
W225150-0801 |
Noir | PTFE rouge, silicone blanc | Oui | Non |
121.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12484821
|
DWK Life Sciences
W225150-08 |
Naturel | PTFE rouge, silicone blanc | Oui | Non |
121.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12474811
|
DWK Life Sciences
W225150-0201 |
Noir | PTFE rouge, silicone blanc | No | Non |
87.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12424821
|
DWK Life Sciences
W225150-03 |
Naturel | PTFE rouge, silicone blanc, PTFE rouge | No | Non |
103.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12494811
|
DWK Life Sciences
W225150-0204 |
Bleu | PTFE rouge, silicone blanc | No | Non |
87.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12464811
|
DWK Life Sciences
W225150-02 |
Naturel | PTFE rouge, silicone blanc | No | Non |
87.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12434891
|
DWK Life Sciences
W225154-04 |
Naturel | PTFE bleu / silicone blanc | No | Non |
84.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12474821
|
DWK Life Sciences
W225150-0601 |
Noir | PTFE rouge | No | Non |
67.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12414821
|
DWK Life Sciences
W225150-0207 |
Vert | PTFE rouge, silicone blanc | No | Non |
87.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12434821
|
DWK Life Sciences
W225150-0301 |
Noir | PTFE rouge, silicone blanc, PTFE rouge | No | Non |
103.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12464821
|
DWK Life Sciences
W225150-06 |
Naturel | PTFE rouge | No | Non |
68.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12404821
|
DWK Life Sciences
W225150-0205 |
Jaune | PTFE rouge, silicone blanc | No | Non |
87.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Manufactured from clear Type I borosilicate glass
- 12 x 32 mm screw top with 9 mm ABC screw cap
- Available with and without writing patch
Spécification
0,47 in | |
12 mm | |
1,8 mL | |
Polypropylène | |
32 mm |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
1,25 in | |
Bouchon à vis | |
9 mm |