Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Clear Glass Vial Convenience Packs
40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Marque:  DWK Life Sciences W225150-02
Code produit. 12464811
  • 87.60€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent
  • Bouchon vissé de 12 x 32 mm avec bouchon à vis ABC de 9 mm
  • Disponible avec ou sans zone d’écriture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
Transparent
Verre borosilicaté
1,8 mL
1,25 in
Bouchon à vis
9 mm
0,47 in
12 mm
No
PTFE rouge, silicone blanc
Polypropylène
32 mm
Non
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers