Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Clear Glass Vial Convenience Packs
40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Marque: DWK Life Sciences W225154-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent
- Bouchon vissé de 12 x 32 mm avec bouchon à vis ABC de 9 mm
- Disponible avec ou sans zone d’écriture
Spécification
Naturel | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Bouchon à vis | |
9 mm |
0,47 in | |
12 mm | |
No | |
PTFE bleu / silicone blanc | |
Polypropylène | |
32 mm | |
Non |