Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Pack (ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial w/Patch)
ABC Vials, made from Type I borosilicate glass, and 9mm ABC Screw Caps are available together in convenience packs of 100. The 1.8ml vials are packaged in a recyclable PETE clamshell case to help prevent particulate contamination. Caps are available in six colors.
74.90€ - 132.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1,8 mL
Hauteur (impériale) 1,25 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Couleur Couleur (joint) Matériau (doublure) Pré-fendu Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Couleur (joint) Matériau (doublure) Pré-fendu Prix Quantité et disponibilité  
12444881
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225153-0207
Vert Vert PTFE / silicone No Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12464881
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225153-0301
Noir Noir PTFE / silicone / PTFE No
107.00€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12434881
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225153-0205
Jaune Jaune PTFE / silicone No
94.70€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12424891
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225153-0801
Noir Noir PTFE / silicone Oui
132.00€
100 pièces
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12414891
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225153-08
Naturel Naturel PTFE / silicone Oui
132.00€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12404891
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225153-0601
Noir Noir PTFE No
74.90€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12494881
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225153-06
Naturel Naturel PTFE No
75.05€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12494871
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225153-02
Naturel Naturel PTFE / silicone No
94.70€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12404881
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225153-0201
Noir Noir PTFE / silicone No
94.70€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12424881
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225153-0204
Bleu Bleu PTFE / silicone No
94.70€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12454881
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225153-03
Naturel Naturel PTFE / silicone / PTFE No
107.00€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
Description
  • 12 × 32mm vial convenience pack
  • ABC 9mm screw thread
  • Amber vial with patch
  • Capacity: 1.8mL
Spécification
Spécification
12 mm
1,8 mL
Polypropylène
32 mm
9 mm
Verre borosilicaté
1,25 in
Bouchon à vis
Lot de 100