Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Pack (ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial w/Patch)
ABC Vials, made from Type I borosilicate glass, and 9mm ABC Screw Caps are available together in convenience packs of 100. The 1.8ml vials are packaged in a recyclable PETE clamshell case to help prevent particulate contamination. Caps are available in six colors.
Marque:  DWK Life Sciences W225153-0204
Code produit. 12424881
  • 94.70€ / 100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I ambré avec zone d’écriture
  • Conditionnés avec bouchons à vis ABC de 9 mm en boîtes de 102
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
Bleu
Verre borosilicaté
1,8 mL
Polypropylène
32 mm
9 mm
PTFE / silicone
12 mm
No
1,25 in
Bouchon à vis
Lot de 100