Learn More
DWK Life Sciences Kit de flacons Wheaton™ 12 x 32 mm (bouchon à vis ABC™ de 9 mm et flacon ambré avec zone d’écriture)
Les flacons ABC fabriqués en verre borosilicaté de type I et les bouchons à vis ABC de 9 mm sont disponibles en boîtes de 100. Les flacons de 1,8 ml sont conditionnés dans une boîte PETE recyclable afin d’empêcher toute contamination par les particules. Les bouchons sont disponibles en six couleurs.
Marque: DWK Life Sciences W225153-0205
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté de type I ambré avec zone d’écriture
- Conditionnés avec bouchons à vis ABC de 9 mm en boîtes de 103
Spécification
Jaune | |
Jaune | |
Verre borosilicaté | |
1,8 mL | |
Polypropylène | |
32 mm | |
9 mm |
PTFE / silicone | |
12 mm | |
No | |
1,25 in | |
Bouchon à vis | |
Lot de 100 | |