Learn More
Cytiva Membranes en cellulose régénérée Whatman™ : Grade RC 60
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
287.00€ - 325.00€
Spécification
Matériau | Cellulose régénérée |
---|---|
Porosité | 1,0 μm |
Hydrophobicité | Hydrophile |
Épaisseur (métrique) | 70 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313365
|
Cytiva
10410014 |
50 mm |
325.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11303365
|
Cytiva
10410012 |
47 mm |
287.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
- Excellente résistance chimique ; Adaptées aux milieux aqueux et organiques
- Hydrophiles
- Bonne stabilité mécanique
- Supportent toutes les méthodes de stérilisation
Spécification
Cellulose régénérée | |
1,0 μm | |
Hydrophile | |
70 μm |