Learn More
Cytiva Membranes en cellulose régénérée Whatman™ : Grade RC 60
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
Brand: Cytiva 10410012
Code nomenclature Nacres: NB.24
Additional Details : Poids : 0.03700kg
Description
- Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
- Excellente résistance chimique ; Adaptées aux milieux aqueux et organiques
- Hydrophiles
- Bonne stabilité mécanique
- Supportent toutes les méthodes de stérilisation
Specifications
Cellulose régénérée | |
Hydrophile | |
47 mm |
1,0 μm | |
70 μm |