Learn More
Cytiva Membranes en cellulose régénérée Whatman™ : Grade RC 60
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
Marque: Cytiva 10410014
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
- Excellente résistance chimique ; Adaptées aux milieux aqueux et organiques
- Hydrophiles
- Bonne stabilité mécanique
- Supportent toutes les méthodes de stérilisation
Spécification
Cellulose régénérée | |
Hydrophile | |
50 mm |
1,0 μm | |
70 μm |